Learn More
Fisherbrand™ 96-Well Low-Profile, Skirted PCR Plates, Natural
Código de producto. 12174112 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Natural
Red
Yellow
Tamaño de la unidad:
Pack of 25
Código de producto. 12174112
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fit most thermal cyclers
  • Virgin polypropylene
  • Clear well bottom for sample visibility
  • Stackable
  • Raised-rim design
  • Sealable using adhesive films and foils, heat seals, and cap strips
  • 200μL maximum well volume when used with adhesive and heat seals
  • Cut-away corner and alphanumeric grid
  • SBS (Society for Biomolecular Screening) footprint
  • Automation friendly
  • Eight holes in the skirt aid plate positioning and removal from thermal cycler block
  • Cleanroom produced
Especificaciones
Format Standard
Array 8 x 12
Color Blue
Product Type PCR Microplate
Skirt Style Skirted
Material Polypropylene
Volume (Metric) Well 200 μL
No. of Wells 96
For Use With (Application) PCR, RT-PCR applications
Rimmed Yes
Well Color Clear
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado