Learn More
Falcon™ 96-Well Flat Bottom TC-Treated Microplate with Lid
Beschreibung
- Opaque walls prevent well-to-well cross-talk
- Optically clear flat bottom permits direct microscopic viewing
- Crystal-grade virgin polystyrene
- Sterilized by gamma irradiation
- Non-pyrogenic
- Non-treated polystyrene, standard tissue culture (TC), and Corning™ Primaria™ surface treatments available
- Convenient, peel-open medical-style packaging for individual product presentation
- Individual and Ready-Stack (RS) trays are PET (Code 1) and recyclable
- Falcon 96, 384, and 1536 well microplates are compatible with automation systems and meet standard ANSI/SBS footprint dimensions for microplates
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Lid | Yes |
| Culture Area | 0.32 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Color | Black, Clear Bottom |
| Product Type | Microplate |
| Material | Virgin Polystyrene |
| Volume (Metric) Well | 0.37 mL |
| No. of Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?