Description
- Ergonomically designed full-vision goggles with a sophisticated ventilation system
- Suitable for workers who also require prescription eyeglasses
- High quality, durable neoprene headband
- Anti-fog coated interior
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Lens Coating | Anti-fog |
| Color | Gray |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Anti-fog Goggles |
| Headband Material | Neoprene |
| Model | 9301 Ultravision |
| Ventilation Details | Indirect Ventilation |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?