Learn More
uvex Pheos Safety Spectacles
Product Code. 17217301 Shop All Uvex Products
Click to view available options
Lens Coating:
Anti-fog
Anti-fog, Scratch-resistant
Scratch-resistant
Lens Tint:
Amber
Clear
Gray
Light Brown
Silver Mirror
Frame Color:
Black, Light Blue
Black, Yellow
Blue, Gray
Red, Gray
White, Black
White, Lime Green
Unit Size:
Each
Product Code. 17217301
Brand: uvex 9198256
Only null left
Add to basket
Add to basket
A soft component connected directly to lens provides optimum protection against dust and water. The innovative X-tended Eyeshield adapts to the wearer's face for enhanced comfort, with X-Twist side arm technology for a secure fit.
  • Safety spectacles with a modern, sporty design
  • Duo-spherical lens provides a large field of vision
  • Can easily be combined with other forms of PPE
Supravision Excellence Coating
  • Interior: Anti-fog
  • Exterior: Scratch-resistant and chemical-resistant
  • Lenses are easy to clean and less susceptible to soiling
Supravision Sapphire Coating
  • Inside: Scratch-resistant and chemical-resistant
  • Outside: Scratch-resistant and chemical-resistant
  • Non-stick properties allow for easy removal of greasy/watery dirt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Lens Type Duo-Spherical
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Lens Tint Clear
Product Type Safety Glasses
For Use With (Equipment) Ear Defenders, Helmets, and Bump Caps
Frame Color Black, Light Blue
Model 9198 Pheos CX2
Ventilation Details Ventilated
Material Polycarbonate
Disposable Reusable
Lens Material Polycarbonate
Frame Material Plastic
UV Protection UV400
Frame Type Standard
Labeling W 166 FT CE - 2C-1.2 W 1 FTKN CE
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.