Learn More
9-(Trimethylsilyl)fluorene, 99%
Product Code. 11434847
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11434847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21816.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7385-10-6 | C16H18Si | 238.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7385-10-6
Molecular Formula C16H18Si
Molecular Weight (g/mol) 238.41
MDL Number MFCD00092570
InChI Key YFPRGLHBYSNHMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-trimethylsilyl fluorene, 9h-fluoren-9-yl trimethyl silane, 9-trimethylsilylfluorene, silane, 9h-fluoren-9-yltrimethyl, 9-fluorenyl trimethylsilane, 9h-fluoren-9-yl trimethyl silane #
PubChem CID 553570
IUPAC Name 9H-fluoren-9-yl(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Melting Point 95°C to 98°C
Quantity 1 g
Formula Weight 238.4
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 9-(Trimethylsilyl)fluorene
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis