Learn More
9,10-Dichloroanthracene, 97%
Product Code. 11475203
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11475203
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12823.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 605-48-1 | C14H8Cl2 | 247.118 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 605-48-1
Molecular Formula C14H8Cl2
Molecular Weight (g/mol) 247.118
MDL Number MFCD00001246
InChI Key FKDIWXZNKAZCBY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11800
IUPAC Name 9,10-dichloroanthracene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=C2Cl)Cl
Specifica
Melting Point 210°C to 215°C
Quantity 5 g
Beilstein 1912108
Synonym anthracene, 9,10-dichloro, acmc-209mkk, anthracene,10-dichloro, 9,10-dichloro-anthracene, anthracene,9,10-dichloro, 9.10-dichloroanthracene
Formula Weight 247.12
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 9,10-Dichloroanthracene
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato