Få mere at vide
8-Hydroxy-2-methylquinoline, 98%
Produktkode 11387076
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek
100g
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11387076
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L06989.36
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 826-81-3 | C10H9NO | 159.188 g/mol
8-Hydroxy-2-methylquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
8-Hydroxy-2-methylquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 826-81-3
Molecular Formula C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.188
MDL Number MFCD00006765
InChI Key NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
PubChem CID 13224
IUPAC Name 2-methylquinolin-8-ol
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
Tekniske data
Melting Point 70°C to 74°C
Boiling Point 267°C
Quantity 500 g
UN Number UN3077
Beilstein 119194
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 159.19
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 8-Hydroxy-2-methylquinoline
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.