Learn More
8-Chloroadenosine, Tocris Bioscience™
Description
Nucleoside analog; metabolized in vivo to 8-Chloro-ATP. Incorporates into RNA during transcription and inhibits RNA synthesis. Exhibits cytotoxicity in MM.1S, RPMI-8226 and U266 cancer cell lines; induces G2/M cell cycle arrest and mitotic catastrophe in A549 and H1299 cells.
Specifications
Specifications
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 301.69 |
| Percent Purity | >98% |
| Chemical Name or Material | 8-Chloroadenosine |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?