Learn More
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 95%
Código de producto. 12307183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
12307183 1 g 1g
12317183 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12307183 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446610010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 850349-02-9 | C7H5BrN2 | 197.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 850349-02-9
Molecular Formula C7H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 197.03
InChI Key GCCVNNZARPFXES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17749933
IUPAC Name 8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine
SMILES C1=CN2C=CN=C2C(=C1)Br
Especificaciones
Melting Point 72°C to 75°C
Assay Percent Range 94% min. (GC)
Packaging Glass Bottle
Quantity 1 g
Synonym 8-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 8-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 8-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,8-bromo, imidazo 1,2-a pyridine, 8-bromo
Formula Weight 197.03
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 8-Bromoimidazo[1, 2-a]pyridine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.