Learn More
Tocris Bioscience™ 8-Bromo-cGMP, sodium salt
GREENER_CHOICE
Product Code. 18095822
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18095822
Brand: Tocris Bioscience™ 1089/50
cGMP analog; activates PKG
Membrane permeable cGMP analog that activates protein kinase G (PKG). 4.3-fold more potent than cGMP in activating PKG1α and promotes relaxation of tracheal and vascular smooth muscle tissue in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51116-01-9
Molecular Formula C10H11BrN5O7P
Specifica
Quantity 50 mg
Formula Weight 446.09
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 424.10
Chemical Name or Material 8-Bromo-cGMP, sodium salt
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato