Learn More
8-AnilinonapHthalene-1-Sulfonic Acid Ammonium Salt, Pure, Fisher Chemical
Shop All Fisher Chemical ProductsSpecifications
Specifications
| Melting Point | 243°C |
| CAS | 28836-03-5 |
| Color | Green |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 250 g |
| Molecular Formula | C16H16N2O3S |
| MDL Number | 12560 |
| InChI Key | IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [NH4+].[O-]S(=O)(=O)C1=C2C(NC3=CC=CC=C3)=CC=CC2=CC=C1 |
| IUPAC Name | ammonium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulfonate |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?