Learn More
8-Anilino-1-naphthalene sulfonic acid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11411972 Alle ansehen MP Biomedical Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11411972 1 g 1g
11431972 10 g 10g
11441972 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11411972 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210563301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 82-76-8
Molecular Formula C16H13NO3S
Molecular Weight (g/mol) 299.344
InChI Key FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid, phenylperi acid, n-phenyl peri acid, 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonic acid, 1-anilino-8-naphthalenesulfonate, 1-anilino-8-naphthalenesulfonic acid, peri acid, phenyl, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid, 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid
PubChem CID 1369
ChEBI CHEBI:39708
IUPAC Name 8-anilinonaphthalene-1-sulfonic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Color Gray to Gray-Green
Assay Percent Range 0.983
Quantity 1 g
Formula Weight 299.35
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid, For HPLC analysis