Learn More
Beschreibung
7X cleaning solution was developed for safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware including test tubes, petri-dishes, flasks, microscopy slides, pathology equipment and surgical instruments
- Effective and safe
- Completely drains from glassware in seconds
- Eliminates residue leaving no interfering fluorescence
- pH neutral, and no need for pH adjustment at any concentration
- No etch to glass or plastic labware at any concentration
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Liquid |
| pH | 6 to 7.5 |
| Concentration | 7X |
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| For Use With (Application) | Use on Glass, Plastic, benchtop equipment and tubing |
| Quantity | 4 Pk. |
| Volume (English) | 4 x 1 gal. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?