Learn More
7-Methyl-4-indanyl acetate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469966
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11469966
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20923.06
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175136-12-6
Molecular Formula C12H14O2
Molecular Weight (g/mol) 190.24
MDL Number MFCD00173682
InChI Key MABWFAYFFNHAOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775024
IUPAC Name (7-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C)C2=C1CCC2
Spezifikation
Boiling Point 113°C to 114°C (0.7 mmHg)
Quantity 5 g
Synonym 4-acetoxy-7-methylindane, acmc-1c5pj, 7-methylindan-4-yl acetate, 7-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-4-yl acetate, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl-,4-acetate, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl-, 4-acetate
Formula Weight 190.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 7-Methyl-4-indanyl acetate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt