Learn More
7-Chloroindole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10752054 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
1g; Glass bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10752054
Marke: Thermo Scientific Acros 391340010
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 53924-05-3
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Boiling Point 86°C to 88°C (5.0mmHg)
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C8H6ClN
MDL Number MFCD01321301
Quantity 1g
Synonym 7-chloroindole, 1h-indole, 7-chloro, 7-chloro indole, indole-7-chloro, 7-chlor-1h-indol, 7-chloro-indole, indole, 7-chloro, pubchem3195, acmc-1b1fq
InChI Key WMYQAKANKREQLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)NC=C2
IUPAC Name 7-chloro-1H-indole
Molecular Weight (g/mol) 151.6
PubChem CID 104644
Formula Weight 151.6
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 7-Chloroindole
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt