Learn More
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin, 97%
Product Code. 11426810
Click to view available options
Quantity:
500 mg
1 g
Unit Size:
1g
500mg
Product Code. 11426810
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14069.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2107-77-9 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Can be used as a fluorescent sensor to monitor the consumption of a boronic acid in a Suzuki cross-coupling reaction. Use a long wave UV lamp.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2107-77-9
Molecular Formula C10H8O4
Molecular Weight (g/mol) 192.17
MDL Number MFCD00016972
InChI Key NWQBYMPNIJXFNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7,8-dihydroxy-4-methylcoumarin, 4-methyldaphnetin, 7,8-dihydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 4-methyldaphnetine, 4-methyl-7,8-dihydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 7,8-dihydroxy-4-methyl, coumarin, 7,8-dihydroxy-4-methyl, 7,8-dihydroxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 7,8-dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 7,8-dihydroxy-4-methyl-2-benzopyrone
PubChem CID 5355836
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C(O)C(O)=CC=C12
Spécification
Melting Point 241°C to 244°C
Quantity 500 mg
Beilstein 177613
Sensitivity Light sensitive
IUPAC Name 7,8-dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Formula Weight 192.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis