Learn More
6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-one, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10273372
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
25g
Product Code. 10273372
Brand: Thermo Scientific Maybridge SEW02738DA
Request Bulk or Custom Format
Identificatori chimici
CAS 6272-26-0
Molecular Formula C8H6O3
Molecular Weight (g/mol) 150.13
MDL Number MFCD00068174
InChI Key GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxybenzofuran-3 2h-one, 6-hydroxy-2h-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 6-hydroxy-1-benzofuran-3 2h-one, 6-hydroxybenzofuran-3-one, 3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy, 6-hydroxy-3-coumaranone, 6-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy-2h-1-benzofuran-3-one
PubChem CID 235717
IUPAC Name 6-hydroxy-1-benzofuran-3-one
SMILES OC1=CC=C2C(=O)COC2=C1
Specifica
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 150.13
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 6-Hydroxy-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato