Learn More
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile, TRC
Code produit 30388197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30388197 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30388197 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE899645100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 1016813-34-5
Molecular Formula C8H9N3
Quantity 100 mg
Synonym 6-(Ethylamino)-3-pyridinecarbonitrile
InChI Formula InChI=1S/C8H9N3/c1-2-10-8-4-3-7(5-9)6-11-8/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCNc1ccc(cn1)C#N
Molecular Weight (g/mol) 147.18
Formula Weight 147.0796
Chemical Name or Material 6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.