Learn More
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine, 97%
Product Code. 15446047
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15446047
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H33234.03
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 6188-25-6 | C7H5ClN2 | 152.581 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6188-25-6
Molecular Formula C7H5ClN2
Molecular Weight (g/mol) 152.581
MDL Number MFCD05663807
InChI Key XQEGYCZJSVFGEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro, chloroimidazoapyridine, 6-chloranylimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroh-imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroimidazo 1 pound not2-a pyridine
PubChem CID 2764328
IUPAC Name 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1Cl
Specifica
Melting Point 80°C to 82°C
Quantity 1 g
Formula Weight 152.58
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato