Learn More
6-Chloro-2-hexanone, 98%, ACROS Organics™
Product Code. 10576631 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
10576631 5 g 5g
10245811 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10576631 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 343690050
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 10226-30-9
Molecular Formula C6H11ClO
Molecular Weight (g/mol) 134.603
MDL Number MFCD00191625
InChI Key CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-hexanone, 1-chloro-5-hexanone, 2-hexanone, 6-chloro, 1-chlorohexan-5-one, 1-chlorohexane-5-one, 4-chlorobutyl methyl ketone, chlorohexanone, 1-chloro-hexan-5-one, 6-chloro-hexan-2-one, 6-chloranylhexan-2-one
PubChem CID 82468
IUPAC Name 6-chlorohexan-2-one
SMILES CC(=O)CCCCCl
Specifikationer
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Color Yellow to Brown
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Linear Formula H3CCO(CH2)4Cl
Refractive Index 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589nm)
Quantity 5 g
Formula Weight 134.61
Percent Purity ≥97.5%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 6-Chloro-2-hexanone, 98%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.