Learn More
6-Chloro-2-(1,4-diazepan-1-yl)-1,3-benzothiazole, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10571243
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging unitSize
10571243 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10571243 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore AW00326DA
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 348134-09-8
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95+%
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C12H14ClN3S
MDL Number MFCD00661816
Quantity 1 g
Synonym 6-chloro-2-1,4-diazepan-1-yl-1,3-benzothiazole, maybridge1_000355, 6-chloro-2-1,4-diazepane-1-yl-1,3-benzothiazole, 6-chloro-2-1,4 diazepan-1-yl-benzothiazole, 6-chloro-2-1.4 diazepan-1-yl-benzothiazole, 6-chloro-2-1,4-diazepan-1-yl benzo d thiazole
InChI Key UZLJYDCBJULBQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCN(C1)C2=NC3=C(S2)C=C(C=C3)Cl
IUPAC Name 6-chloro-2-(1,4-diazepan-1-yl)-1,3-benzothiazole
Molecular Weight (g/mol) 267.775
PubChem CID 2795675
Formula Weight 267.78
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 6-Chloro-2-(1, 4-diazepan-1-yl)-1, 3-benzothiazole
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.