Learn More
6-Bromo-3-pyridazinamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10390453
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
10390453 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10630105 1 g Amber Glass Bottle 1g
10655155 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10390453 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07086CB
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 88497-27-2
Molecular Formula C4H4BrN3
Molecular Weight (g/mol) 174.001
MDL Number MFCD01646092
InChI Key FXTDHDQFLZNYKW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794779
IUPAC Name 6-bromopyridazin-3-amine
SMILES C1=CC(=NN=C1N)Br
Tekniske data
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Synonym 3-amino-6-bromopyridazine, 6-bromo-3-pyridazinamine, 6-bromo-pyridazin-3-ylamine, 2-amino-5-bromopyridazine, 3-pyridazinamine,6-bromo, 3-pyridazinamine, 6-bromo, 6-bromopyridazine-3-ylamine, 6-bromo-3-pyridazineamine, 3-bromo-6-aminopyridazine, acmc-20a0gf
Formula Weight 174
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 6-Bromo-3-pyridazinamine
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.