Learn More
6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, Tech., Thermo Scientific™
Product Code. 10391533
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10391533 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10391533 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC27110EA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
CAS 27452-17-1
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 90%
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C14H19Br
MDL Number MFCD05664407
Quantity 10 g
Synonym 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, naphthalene, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,1,4,4-tetramethyl-6-bromotetralin, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-tetralin, 6-bromo-1,1,4,4 tetramethy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaph-thalene, 2-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene
InChI Key NLOOVMVNNNYLFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)Br)(C)C)C
IUPAC Name 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-2,3-dihydronaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 267.21
PubChem CID 226685
Formula Weight 267.21
Percent Purity 90%
Grade Technical
Chemical Name or Material 6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.