Learn More
6-Aminonaphthalen-1-ol, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30944925
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30944925 5 g 5g
30943680 1 g 1g
30930710 250 mg 250mg
30936265 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 30944925 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD128585g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Specifications
CAS 23894-12-4
Molecular Formula C10H9NO
MDL Number MFCD00059543
Quantity 5 g
SMILES OC1=C2C=CC(N)=CC2=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 159.18
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 6-Aminonaphthalen-1-ol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.