Få mere at vide
Få mere at vide
6,8-Dimethoxy Moxifloxacin Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 6,8-Dimethoxy Moxifloxacin hydrochloride |
| Molecular Formula | C22 H27 N3 O5 . x H Cl |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-6,8-dimethoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Hydrochloride, Moxifloxacin EP Impurity B HCl Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H27N3O5/c1-29-17-8-14-18(25(13-5-6-13)10-15(20(14)26)22(27)28)21(30-2)19(17)24-9-12-4-3-7-23-16(12)11-24/h8,10,12-13,16,23H,3-7,9,11H2,1-2H3,(H,27,28) |
| SMILES | COc1cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c2c(OC)c1N4CC5CCCNC5C4)C(=O)O |
| IUPAC Name | 7-(1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl)-1-cyclopropyl-6,8-dimethoxy-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 413.47 |
| Formula Weight | 413.1951 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?