Få mere at vide
6-[[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]methylamino]pyridin-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30336184
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30336184 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336184 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB691445500MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 6-[[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]methylamino]pyridin-
CAS 326496-02-0
Molecular Formula C14 H26 N2 O2 Si
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H26N2O2Si/c1-14(2,3)19(5,6)18-10-9-16(4)13-8-7-12(17)11-15-13/h7-8,11,17H,9-10H2,1-6H3
SMILES CN(CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C)c1ccc(O)cn1
IUPAC Name 6-[2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyethyl-methylamino]pyridin-3-ol
Molecular Weight (g/mol) 282.45
Formula Weight 282.1764
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.