Learn More
Dichloroacetic Acid-OD, CDN
Product Code. 30310844
Click to view available options
Quantity:
5 g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30310844
Brand: CDN CDND06655G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Dichloroacetic Acid-d1
CAS 82093-18-3
Molecular Formula C2 D H Cl2 O2
Quantity 5 g
Synonym Dichloro-acetic-d1 Acid
InChI Formula InChI=1 S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D
SMILES [2 H]C(Cl)(Cl)C(=O)O
IUPAC Name 2,2-dichloro-2-deuterio-acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 129.948
Formula Weight 128.9495 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.