Learn More
(2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenyl Isoserine Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H19NO4/c1-2-23-18(22)16(20)15(13-9-5-3-6-10-13)19-17(21)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-16,20H,2H2,1H3,(H,19,21)/t15-,16+/m0/s1 |
| Formula Weight | 313.1314 |
| Percent Purity | >95% |
| Chemical Name or Material | N-Benzyloxymethylphenylisoserine ethylester |
| Grade | HPLC |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?