Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 and 4 12-14 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits
Product Code. 15330772
Click to view available options
Diameter (Metric):
20.4 mm
48 mm
Length (Metric):
18 mL/cm vol./length
3.3 mL/cm vol./length
Quantity:
1 m Tubing/Kit
5 m Tubing/Kit
Unit Size:
1m
5m
Product Code. 15330772
Brand: Spectrum™ 132 709T1
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Innehåller
  • 1m or 5m of Spectra/Por 2 or 4 dialysis tubing
  • One Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • One weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • Two adhesive tubing openers
For smaller dialysis experiments or evaluating dialysis tubing for dialysis application
  • Hydrophilic, symmetric porosity
  • Ensures higher permeability and basic dialysis
  • Available as dry with glycerin (soak in water)
Specifikationer
MWCO 12 to 14 kDa
Diameter (Metric) 48 mm
Length (Metric) 18 mL/cm vol./length
Quantity 1 m Tubing/Kit
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.