Learn More
Agilent BioTek 50 TS Microplate Washer
GREENER_CHOICE
Product Code. 17247789 Shop All Agilent BioTek Products
Click to view available options
Model:
50TS12
50TS12V
50TS16
50TS16V
50TS8
50TS8F
50TS8M
50TS8MF
50TS8MV
50TS8V
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17247789
missing translation for 'mfr': Agilent BioTek 50TS8SN
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
The BioTek 50 TS washer offers excellent microplate washing performance. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
The BioTek 50 TS washer offers excellent microplate washing performance. Ideal for use as an ELISA washer, the system is also well suited for cell-based assay washing. The 50 TS can process biomagnetic or polystyrene bead and vacuum filtration protocols as well
The color touch screen provides a visual interface that makes creating protocols fast and intuitive. When used with the 800 TS absorbance reader or other detection system, the 50 TS delivers convenience and high-quality results to your laboratory plate washing workflows.
Servizi
12 months
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance CE and TUV marked. RoHS compliant.
Connections USB (1)
Bottles Optional (2 to 4 L)
Plate Type 24-, 96-, 384-well Plates (96- and 384-well: Standard and Low Profile Plates, Solid and Filter Bottom (Option), 24-well Plates with 4-well Manifold)
Soak Time Programmable in minutes and seconds, up to 30 min.
Type Microplate Washer
Weight (Metric) 9.8 kg
Wash Cycles 1 to 10
Wash Volume 25 to 3000 μL/well
Display 4.3 in. LCD Color Touch Screen
Flow Rate 150 to 1000 μL/well/sec. (manifold dependent)
Fluid Delivery Type One positive displacement syringe drive
Model 50TS8
Includes 96-well plates only
Automation Interface 4.3 in. Color LCD Touch Screen Display
Weight (English) 22 lb.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato