Få mere at vide
Labcon™ MetalFree™ 50 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280321
Klik for at se tilgængelige muligheder
Packaging:
25 Tubes/Low Waste Fiber Rack, 20 Racks/Cs.
25 Tubes/Rack, 20 Rcks/Cs
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pack of 500
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30280321
Brand: Labcon™ 31943300019
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Certified free of metals to 1 part per billion of 43 common metals and elements
  • Conical centrifuge tube
  • With attached flat screw caps
  • Certified free of metals to 1 part per billion of 43 common metals and elements
  • Caps are pure natural polyethylene
  • Patented anti-smear writing surface
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 17,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable
  • Capacity: 50 mL
  • Natural colorless caps
  • Made in USA
  • Elements tested: Aluminium, Antimony, Arsenic, Barium,, Beryllium, Bismuth, Cadnium, Caesium, Calcium, Chromium, Cobalt, Copper, Gallium, Germanium, Gold, Iron, Lead , Lithium, Magnesium, Manganese, Mercury, Molebdenum, Nickel, Niobium, Phosphorus, Potassium, Rhenium, Rubidium, Selenium, Silicon, Silver, Sodium, Strontium, Tantalum, Thallium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zinc, Zirconium
Tekniske data
Certifications/Compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Closure Material Polyethylene
Closure Color Natural
Capacity (Metric) 50 mL
Disposable Single-use
Material Polypropylene
For Use With Centrifuges, rotators, shakers, ICP-MS
No. per Pack 25/Pk.
Packaging 25 Tubes/Rack, 20 Rcks/Cs
Sterility Non-sterile
RNase Free Yes
Dnase Free Yes
Autoclavable Autoclavable
Shape Cylindrical
Length (Metric) 115 mm
Clean Claims ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic), Ultra low trace metals
Bottom Shape Conical
Closure Type Attached Flat Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Graduated Yes
Graduations 5 to 45 in increments of 1
Product Type Centrifuge Tube
Max. RCF 20,000 x g
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.