Learn More
5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10294913
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Amber Glass Bottle; 5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10294913 Amber Glass Bottle; 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10294913 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC65016DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
CAS 72835-25-7
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C6H5NS
MDL Number MFCD01434334
Quantity 5g
Synonym 5-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylthiophene, 2-thiophenecarbonitrile, 5-methyl, 2-thiophenecarbonitrile,5-methyl, 5-methyl-thiophene-2-carbonitrile
InChI Key RBQRZWYCXAXPIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(S1)C#N
IUPAC Name 5-methylthiophene-2-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 123.173
PubChem CID 312733
Formula Weight 123.18
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 5-Methylthiophene-2-carbonitrile
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.