Learn More
5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 95%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 72835-25-7 |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Molecular Formula | C6H5NS |
| MDL Number | MFCD01434334 |
| Quantity | 5g |
| Synonym | 5-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylthiophene, 2-thiophenecarbonitrile, 5-methyl, 2-thiophenecarbonitrile,5-methyl, 5-methyl-thiophene-2-carbonitrile |
| InChI Key | RBQRZWYCXAXPIN-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?