Learn More
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10597264
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
10597264 5 g 5g
10100682 250 mg 250mg
10099111 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10597264 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00701DE
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 17515-74-1
Molecular Formula C7H5F3O3
Molecular Weight (g/mol) 194.11
MDL Number MFCD00275563
InChI Key NURNFMNHTHXTDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782183
IUPAC Name 5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
SMILES CC1=CC(C(O)=O)=C(O1)C(F)(F)F
Tekniske data
Assay Percent Range 97%
Quantity 5 g
Synonym 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-carboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furoic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-furan-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-5-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-5-methyl-3-furoic acid, 2-trifluoromethyl-5-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,5-methyl-2-trifluoromethyl
Formula Weight 194.11
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.