Learn More
5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. p-2702965
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 10324622
Brand: Thermo Scientific Maybridge CD11776DA
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Kemiske identifikatorer
CAS 17243-13-9
Molecular Formula C7H5ClO5S
Molecular Weight (g/mol) 236.62
MDL Number MFCD00052974
InChI Key SJXHSFSHNKFRLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy-benzoic acid, 5-chlorosulfonyl salicylic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, benzoic acid,5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, 5-chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoicacid, acmc-1cis5, 5-chlorosulphonyl salicylic acid
PubChem CID 2777240
IUPAC Name 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=C(O)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 236.63
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.