Learn More
5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole, ≥95%, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2702358
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10g
1g
250mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10573022
Marca: Thermo Scientific CD02742CB
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 57238-75-2
Molecular Formula C9H6Cl2N2O
Molecular Weight (g/mol) 229.06
MDL Number MFCD00119077
InChI Key BJVYSQGEJHKTBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chloro-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, zlchem 1100
PubChem CID 2735758
IUPAC Name 5-(chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
SMILES ClCC1=NC(=NO1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Quantity 250 mg
Packaging Amber Glass Bottle
Assay Percent Range 95%
Formula Weight 229.07
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado