Learn More
5-Chloroindole-2-carboxylic Acid 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10647252 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
Packaging:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Packaging Förpackningsstorlek
10647252 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10647252 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109320010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 10517-21-2
Molecular Formula C9H5ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 194.59
MDL Number MFCD00005613
InChI Key FUQOTYRCMBZFOL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-chloroindole-2-carboxylic acid, 5-chloroindole-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-chloro, spectrum_000183, 5-chloroindoline-2-carboxylicacid, pubchem1670, acmc-1bztj, specplus_000670, spectrum2_000513, spectrum3_000783
PubChem CID 82693
IUPAC Name 5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
SMILES [O-]C(=O)C1=CC2=CC(Cl)=CC=C2N1
Specifikationer
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 283°C to 287°C
Color Beige to Pink or Brown
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 195.6
Percent Purity ≥97.5%
Physical Form Fine Crystalline Powder
Chemical Name or Material 5-Chloroindole-2-carboxylic acid, 98%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.