Learn More
5-chloro-3-(chloromethyl)-1,2,4-thiadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10556524
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10556524 5 g Amber Glass Bottle 5g
10161032 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10009531 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10556524 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SEW03081DE
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 74461-64-6
Molecular Formula C3H2Cl2N2S
Molecular Weight (g/mol) 169.02
MDL Number MFCD00096470
InChI Key FFFMIFUBJZBTCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole,5-chloro-3-chloromethyl, 1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-7ci, 9ci
PubChem CID 332610
IUPAC Name 5-chloro-3-(chloromethyl)-1,2,4-thiadiazole
SMILES ClCC1=NSC(Cl)=N1
Spécification
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 5 g
Formula Weight 169.03
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-chloro-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-thiadiazole
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.