Learn More
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside (X-GAL), >99%, Ultrapure, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescription
A histochemical substrate for β-Galactosidase. A substrate for blue/white colony screening. Effective concentration is approximately 50 μg/ml.
Spécification
Spécification
| Melting Point | ∼236°C (decomposition) |
| Packaging | Plastic bottle |
| Quantity | 250 mg |
| Beilstein | 1402009 |
| Sensitivity | Light sensitive |
| Formula Weight | 408.63 |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grade | Ultrapure |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Chemical Name or Material | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside (X-GAL) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?