Learn More
5-Bromo-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 10614765
Ansicht ändern
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10614765 Amber Glass Bottle; 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10614765 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB04911EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 23095-05-8
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C7H6BrClO3S
Linear Formula CH3O(Br)C6H3SO2Cl
Quantity 10 g
Synonym 5-bromo-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, pubchem16355, acmc-1clw8, ksc495e9j, buttpark 100\07-65, 5-bromo-2-methoxyphenyl chlorosulfone, 5-bromo-2methoxybenzenesulfonyl chloride
InChI Key IXSBNNRUQYYMRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name 5-bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 285.536
PubChem CID 520020
Formula Weight 285.54
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Bromo-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen