Learn More
5-Amino-3-phenylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10169819 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging unitSize
10169819 5 g Glass bottle 5g
10017699 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10169819 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 433400050
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 4369-55-5
Molecular Formula C9H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 160.18
MDL Number MFCD00464114
InChI Key HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylisoxazol-5-amine, 5-amino-3-phenylisoxazole, 5-isoxazolamine, 3-phenyl, 3-phenyl-5-isoxazolamine, 3-phenylisoxazole-5-ylamine, isoxazole, 5-amino-3-phenyl, phenylisoxazolamine, pubchem15538, 3-phenylisoxazole-5-amine, acmc-209jv8
PubChem CID 261201
IUPAC Name 3-phenyl-1,2-oxazol-5-amine
SMILES NC1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Specifica
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 105.9°C to 109.8°C
Color Orange
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Quantity 5 g
Formula Weight 160.18
Percent Purity 97%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 5-Amino-3-phenylisoxazole
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Amino-3-phenylisoxazole, 97%
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H302-Harmful if swallowed.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.