Learn More
5-Amino-2-methoxypyridine, 98%
Product Code. 11451800
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11451800
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27528.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6628-77-9 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6628-77-9
Molecular Formula C6H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 124.143
MDL Number MFCD00006264
InChI Key UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-5-aminopyridine, 6-methoxy-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 6-methoxy, 2-methoxy-5-amino pyridine, 6-methoxy-pyridin-3-ylamine, pyridine, 5-amino-2-methoxy, 6-methoxy-3-pyridinylamine, 6-methoxy-3-pyridinamine
PubChem CID 81121
IUPAC Name 6-methoxypyridin-3-amine
SMILES COC1=NC=C(C=C1)N
Spezifikation
Melting Point 29°C to 31°C
Boiling Point 85°C to 90°C (1 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.5735
Quantity 5 g
Formula Weight 124.14
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 5-Amino-2-methoxypyridine
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt