Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 4EGI-1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002056
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30002056
Brand: Tocris Bioscience™ 4800/10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Inhibits eIF4E:eIF4G subunit interaction
Inhibitor of eIF4E:eIF4G interaction; prevents eIF4E binding to eIF4G. Binds eIF4E and inhibits cap-dependent translation but not initiation factor-independent translation. Exhibits activity against Jurkat and A549 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 315706-13-9
Molecular Formula C18H12Cl2N4O4S
Tekniske data
Quantity 10 mg
Formula Weight 451.28
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 451.28
Chemical Name or Material Protein-synthesizing GTPase Compounds
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.