Learn More
Descripción
- Breathable, lightweight and flexible material for exceptional wearer comfort
- Particle-tight and spray-tight
- Free of silicone and paint wetting impairment substances
- Material: Polypropylene non woven laminated with Polyethylene film
- Orange taped seams for optimal protection and good visibility
- Middle finger loops prevent sleeves sliding up the arm
- Self-adhesive zipper flap and taped seams for optimal protection
- Anti-static properties
- Protection against infectious diseases
- Skin-friendly non-woven material inside
- Elasticated waistband for a perfect fit
- Secure and convenient closures thanks to elasticated bands on hood, arms and legs
- Two-way zipper
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Polypropylene |
| Color | White, Orange |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Open |
| Cuff Style | Covered Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?