Läs mer
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Millimeter Pore Sizes
Produktkod. 10670102 Handla allt Retsch Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Pore Size:
1 mm
1.18 mm
1.40 mm
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
4 mm
4.75 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
8 mm
9.5 mm
11.20 mm
12.50 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.40 mm
25 mm
26.50 mm
31.50 mm
37.50 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10670102
Brand: RETSCH 60.167.013200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Quantity 1Each
Pore Size 13.2 mm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ASTM E 11
Material Stainless Steel
For Use With (Equipment) Shaker AS 450
Height (Metric) 65mm
For Use With (Application) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (Metric) Outer 400 mm
Frame Material Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.