Learn More
Tenak™ 40 mm Cryobox Dividers
Product Code. 15290544 Shop All TENAK Products
Click to view available options
Holds:
Vials with 10 mm O.D.
Vials with 13 mm O.D.
Vials with 15 mm O.D.
Vials with 15.50 mm O.D.
Vials with 17 mm O.D.
Vials with 17.75 mm O.D.
Vials with 24 mm O.D.
Vials with 25.25 mm O.D.
Vials with 31 mm O.D.
Vials with 31.75 mm O.D.
Vials with 41 mm O.D.
Vials with 42.50 mm O.D.
Tube Array:
12 x 12 cells
3 x 3 cells
4 x 4 cells
5 x 5 cells
6 x 6 cells
7 x 7 cells
8 x 8 cells
9 x 9 cells
Unit Size:
Pack of 36
Product Code. 15290544
Brand: Tenak™ TE22125
Only null left
Add to basket
Add to basket
Dividers for use with 75 mm high cryoboxes.
  • For use in cardboard cryoboxes
  • Holds cryogenic vials
  • Grid style divider
Tekniske data
Type Grid Divider
For Use With (Equipment) 75 mm high cryoboxes
Holds Vials with 31 mm O.D.
Tube Array 4 x 4 cells
Height (Metric) 40 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.