Learn More
4-Phenoxybenzyl bromide, 97%
Artikelnummer. 15496777
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15496777 1 g 1g
15406787 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15496777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33895.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 36881-42-2 | C13H11BrO | 263.134 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36881-42-2
Molecular Formula C13H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 263.134
MDL Number MFCD04038693
InChI Key CPIGBCFBFZSCQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1514251
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-phenoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CBr
Tekniske data
Quantity 1 g
UN Number UN3265
Synonym 1-bromomethyl-4-phenoxybenzene, 4-phenoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenoxy-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-phenoxy, 4-phenyloxybenzylbromide, 4-bromomethyl-1-phenoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-phenoxy
Formula Weight 263.13
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Phenoxybenzyl bromide
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.