Learn More
4-Nitroquinoline-N-oxide, 98%
Product Code. 10599233 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 10599233
Brand: Thermo Scientific Acros 203790050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56-57-5 | C9H6N2O3 | 190.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 56-57-5
Molecular Formula C9H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 190.16
MDL Number MFCD00006738
InChI Key YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide
PubChem CID 5955
ChEBI CHEBI:16907
IUPAC Name 4-nitro-1-oxidoquinolin-1-ium
SMILES [O-][N+](=O)C1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C=C1
Especificaciones
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 154°C to 156°C
Color Brown to Ochre-Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Quantity 5 g
Solubility Information Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,dmso,dmf
Formula Weight 190.16
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline Solid
Chemical Name or Material 4-Nitroquinoline-N-oxide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitroquinoline-N-oxide
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Carcinogenicity Category 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-May cause cancer.
Consejos de prudencia
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P202-Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado