Learn More
Melford 4-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranoside
Product Code. 30018616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30018616 5 g 5g
30018615 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30018616 Fournisseur Melford Code fournisseur N810105.0
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Colorimetric and spectrophotoametric substrate for detection of B-D Galactosidase.
Colorimetric and spectrophotoametric substrate for detection of B-D Galactosidase.
Spécification
Quantity 5 g
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.