Learn More
4-Nitroimidazole, 98%
Product Code. 10367480 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. 10367480
Brand: Thermo Scientific Acros 161601000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3034-38-6 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3034-38-6
Molecular Formula C3H3N3O2
Molecular Weight (g/mol) 113.08
MDL Number MFCD00005196
InChI Key VYDWQPKRHOGLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroimidazole, 4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-nitro, 5-nitroimidazole, 4 5-nitroimidazole, imidazole, 4-nitro, 1h-imidazole, 5-nitro, unii-y8u32az5o7, 5 4-nitroimidazole, 4-nitro-3h-imidazole
PubChem CID 18208
ChEBI CHEBI:64635
IUPAC Name 5-nitro-1H-imidazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=CN1
Especificaciones
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 303.0°C
Color White to Yellow
Flash Point >200°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Plastic bottle
Quantity 100 g
Beilstein 23, 50
Solubility Information Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in dilute acids,soluble in most common organic solvents
Formula Weight 113.08
Percent Purity 98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 4-Nitroimidazole
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitroimidazole
Palabra de advertencia
  • Warning
Clasificación
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H302-Harmful if swallowed.
Consejos de prudencia
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado