Learn More
4-Nitrobenzoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30477255
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30477255 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30477255 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN493605100G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 4-Nitrobenzoyl Chloride
CAS 122-04-3
Molecular Formula C7H4ClNO3
Quantity 100 g
Synonym 4-Nitrobenzoyl Chloride, p-Nitrobenzoyl Chloride, 4-Nitrobenzoic Acid Chloride, 4-Nitrobenzoyl Chloride, NSC 5381, p-Nitrobenzoic Acid Chloride, p-Nitrobenzoyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)Cl
IUPAC Name 4-nitrobenzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 185.56
Formula Weight 184.988
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.